Print…
Pyrimidine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR33655-100G OR33655-25G
APOSOR33655-100GEA 104 EUR
APOSOR33655-100G APOSOR33655-25G
Pyrimidine 98%
Pyrimidine
Fórmula: C₄H₄N₂
Ponto de ebulição: 123…124 °C
Ponto de Fusão: 19…22 °C
Densidade: 1,016 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006059
Número CAS: 289-95-2
UN: 1993
ADR: 3,III