Print…
Tetrabutylammonium chloride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR33653-1KG OR33653-250G
APOSOR33653-1KGEA 580 EUR
APOSOR33653-1KG APOSOR33653-250G
Tetrabutylammonium chloride 98%
Tetrabutylammonium chloride
Fórmula: C₁₆H₃₆ClN
Peso Molecular: 277.92 g/mol
Ponto de Inflamação: 110
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011635
Número CAS: 1112-67-0