Print…
Sodium bis(trimethylsilyl)amide 2 M em THF
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: HMDS sodium salt, N-Sodiohexamethyldisilazane, Sodium bis(trimethylsilyl)amide, HMDS-Na
OR33650-100ML OR33650-500ML
APOSOR33650-100MLEA 119 EUR
APOSOR33650-100ML APOSOR33650-500ML
Sodium bis(trimethylsilyl)amide 2 M em THF
Sodium bis(trimethylsilyl)amide
Fórmula: C₆H₁₈NNaSi₂
Peso Molecular: 183.38 g/mol
Densidade: 0.92 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: –17 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009835
Número CAS: 1070-89-9
UN: 2924
ADR: 3+8 II