Print…
Methyl-5-bromothiazole-4-carboxylate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR3365-1G OR3365-5G
APOSOR3365-1GEA 26.1 EUR
APOSOR3365-1G APOSOR3365-5G
Methyl-5-bromothiazole-4-carboxylate 97%
Methyl-5-bromothiazole-4-carboxylate
Fórmula: C₅H₄BrNO₂S
Ponto de ebulição: 276 °C
Ponto de Fusão: 98…101 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD08275713
Número CAS: 913836-22-3