1-{1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-ylmethyl}piperidine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR33602-1G
OR33602-5G
APOSOR33602-1GEA
336
EUR
APOSOR33602-1G
APOSOR33602-5G
1-{1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-ylmethyl}piperidine 97%
1-{1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-ylmethyl}piperidine
Fórmula:
C₁₃H₁₇N₃ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD22126110 Número CAS: 23616-64-0 |