Print…
2-(3,4-Dichlorophenyl)-3-hydroxyacrylonitrile 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-(3,4-Dichlorophenyl)-3-hydroxyprop-2-enenitrile
OR33579-1G OR33579-5G
APOSOR33579-1GEA 270 EUR
APOSOR33579-1G APOSOR33579-5G
2-(3,4-Dichlorophenyl)-3-hydroxyacrylonitrile 95%
2-(3,4-Dichlorophenyl)-3-hydroxyacrylonitrile
Fórmula: C₉H₅Cl₂NO
Peso Molecular: 214.05 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12025879
Número CAS: 77186-41-5