Print…
1-(tert-Butyl)-5-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR33553-1G OR33553-5G
APOSOR33553-1GEA 538 EUR
APOSOR33553-1G APOSOR33553-5G
1-(tert-Butyl)-5-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 95%
1-(tert-Butyl)-5-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Fórmula: C₉H₁₄N₂O₂
Peso Molecular: 182.22 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11810587
Número CAS: 288251-51-4