Methyl-2,5-dimethyl-1,3-benzoxazole-7-carboxylate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR33535-1G
OR33535-5G
APOSOR33535-1GEA
538
EUR
APOSOR33535-1G
APOSOR33535-5G
Methyl-2,5-dimethyl-1,3-benzoxazole-7-carboxylate 95%
Methyl-2,5-dimethyl-1,3-benzoxazole-7-carboxylate
Fórmula:
C₁₁H₁₁NO₃ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD16140300 Número CAS: 1221792-61-5 |