3-(4-Morpholinophenyl)-3-oxopropanenitrile 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR33525-1G
OR33525-5G
APOSOR33525-1GEA
336
EUR
APOSOR33525-1G
APOSOR33525-5G
3-(4-Morpholinophenyl)-3-oxopropanenitrile 95%
3-(4-Morpholinophenyl)-3-oxopropanenitrile
Fórmula:
C₁₃H₁₄N₂O₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD07787044 Número CAS: 887591-40-4 |