Print…
Methyl-4-iodo-1H-pyrrole-2-carboxylate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Methyl 4-iodopyrrole-2-carboxylate
OR33523-1G OR33523-5G
APOSOR33523-1GEA 270 EUR
APOSOR33523-1G APOSOR33523-5G
Methyl-4-iodo-1H-pyrrole-2-carboxylate 97%
Methyl-4-iodo-1H-pyrrole-2-carboxylate
Fórmula: C₆H₆INO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07368824
Número CAS: 40740-41-8