Print…
Methyl-4-formyl-1H-pyrrole-2-carboxylate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Methyl 4-formyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
OR33520-1G OR33520-5G
APOSOR33520-1GEA 68.3 EUR
APOSOR33520-1G APOSOR33520-5G
Methyl-4-formyl-1H-pyrrole-2-carboxylate 95%
Methyl-4-formyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Fórmula: C₇H₇NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02179575
Número CAS: 40611-79-8