Print…
Methyl amino(4-methylphenyl)acetate hydrochloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Methyl 2-amino-2-(p-tolyl)acetate hydrochloride
OR33515-1G OR33515-5G
APOSOR33515-1GEA 336 EUR
APOSOR33515-1G APOSOR33515-5G
Methyl amino(4-methylphenyl)acetate hydrochloride 95%
Methyl amino(4-methylphenyl)acetate hydrochloride
Fórmula: C₁₀H₁₄ClNO₂
Peso Molecular: 215.68 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08456676
Número CAS: 134722-09-1