Print…
4-(3,4-Dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-yl)benzenecarboxylic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4-(3,4-Dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-yl)benzoic acid
OR33514-1G OR33514-5G
APOSOR33514-1GEA 336 EUR
APOSOR33514-1G APOSOR33514-5G
4-(3,4-Dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-yl)benzenecarboxylic acid 95%
4-(3,4-Dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-yl)benzenecarboxylic acid
Fórmula: C₁₆H₁₄O₄
Peso Molecular: 270.29 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09152731
Número CAS: 952183-13-0