Print…
2-(4-Chlorophenyl)-2-oxoethyl acetate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR33513-1G OR33513-5G
APOSOR33513-1GEA 180 EUR
APOSOR33513-1G APOSOR33513-5G
2-(4-Chlorophenyl)-2-oxoethyl acetate 95%
2-(4-Chlorophenyl)-2-oxoethyl acetate
Fórmula: C₁₀H₉ClO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00662320
Número CAS: 39561-82-5