Print…
2-(4-Methoxyphenyl)-2-oxoethyl acetate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR33512-1G OR33512-5G
APOSOR33512-1GEA 180 EUR
APOSOR33512-1G APOSOR33512-5G
2-(4-Methoxyphenyl)-2-oxoethyl acetate 95%
2-(4-Methoxyphenyl)-2-oxoethyl acetate
Fórmula: C₁₁H₁₂O₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00540316
Número CAS: 58518-78-8