Print…
1-Thia-4-azaspiro[4.5]decane hydrochloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR33498-1G OR33498-5G
APOSOR33498-1GEA 0 EUR
APOSOR33498-1G APOSOR33498-5G
1-Thia-4-azaspiro[4.5]decane hydrochloride 95%
1-Thia-4-azaspiro[4.5]decane hydrochloride
Fórmula: C₈H₁₆ClNS
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD14584815
Número CAS: 933-41-5