Print…
2-Chlorophenylboronic acid 97+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR3349-100G OR3349-25G OR3349-5G
APOSOR3349-100GEA 143 EUR
APOSOR3349-100G APOSOR3349-25G APOSOR3349-5G
2-Chlorophenylboronic acid 97+%
2-Chlorophenylboronic acid
Fórmula: C₆H₆BClO₂
Ponto de Fusão: 92…102 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00674012
Número CAS: 3900-89-8