Print…
6-Hydroxynicotinonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(4-Formylphenyl)isonicotinonitrile, 6-Hydroxypyridine-3-carbonitrile, 5-Cyano-2-hydroxypyridine
OR3348-1G OR3348-250MG
APOSOR3348-1GEA 0 EUR
APOSOR3348-1G APOSOR3348-250MG
6-Hydroxynicotinonitrile 98%
6-Hydroxynicotinonitrile
Fórmula: C₆H₄N₂O
Ponto de Fusão: 256…258 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06656489
Número CAS: 94805-52-4