Print…
3-[4-(4-Methylpiperazino)phenyl]-3-oxopropanenitrile 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR33478-1G OR33478-5G
APOSOR33478-1GEA 336 EUR
APOSOR33478-1G APOSOR33478-5G
3-[4-(4-Methylpiperazino)phenyl]-3-oxopropanenitrile 95%
3-[4-(4-Methylpiperazino)phenyl]-3-oxopropanenitrile
Fórmula: C₁₄H₁₇N₃O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12025842
Número CAS: 1135282-83-5