Print…
3-Bromo-5-methylpyridin-2-ol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 3-Bromo-2-hydroxy-5-methylpyridine
OR3347-1G OR3347-5G
APOSOR3347-1GEA 21.9 EUR
APOSOR3347-1G APOSOR3347-5G
3-Bromo-5-methylpyridin-2-ol 98%
3-Bromo-5-methylpyridin-2-ol
Fórmula: C6H6BrNO
Peso Molecular: 188.02 g/mol
Ponto de Fusão: 154…158 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03791312
Número CAS: 17282-02-9