6-Chloro-N-methyl-2-phenyl-4-pyrimidinamine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR33469-1G
OR33469-5G
APOSOR33469-1GEA
336
EUR
APOSOR33469-1G
APOSOR33469-5G
6-Chloro-N-methyl-2-phenyl-4-pyrimidinamine 95%
6-Chloro-N-methyl-2-phenyl-4-pyrimidinamine
Fórmula:
C₁₁H₁₀ClN₃ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00697490 Número CAS: 1017782-49-8 |