7-Acetyl-2-ethylbenzoxazole 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR33454-1G
OR33454-5G
APOSOR33454-1GEA
270
EUR
APOSOR33454-1G
APOSOR33454-5G
7-Acetyl-2-ethylbenzoxazole 95%
7-Acetyl-2-ethylbenzoxazole
Fórmula:
C₁₁H₁₁NO₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD09152709 Número CAS: 952182-97-7 |