Print…
7-Acetyl-2-ethylbenzoxazole 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR33454-1G OR33454-5G
APOSOR33454-1GEA 270 EUR
APOSOR33454-1G APOSOR33454-5G
7-Acetyl-2-ethylbenzoxazole 95%
7-Acetyl-2-ethylbenzoxazole
Fórmula: C₁₁H₁₁NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09152709
Número CAS: 952182-97-7