Print…
7-Acetylbenzoxazole 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR33449-1G OR33449-5G
APOSOR33449-1GEA 270 EUR
APOSOR33449-1G APOSOR33449-5G
7-Acetylbenzoxazole 95%
7-Acetylbenzoxazole
Fórmula: C₉H₇NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09152701
Número CAS: 952182-89-7