Print…
Ethyl-3-formyl-1H-indole-2-carboxylate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Ethyl 3-formyl-1H-indole-2-carboxylate
OR33448-1G OR33448-5G
APOSOR33448-1GEA 180 EUR
APOSOR33448-1G APOSOR33448-5G
Ethyl-3-formyl-1H-indole-2-carboxylate 95%
Ethyl-3-formyl-1H-indole-2-carboxylate
Fórmula: C₁₂H₁₁NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01463252
Número CAS: 18450-27-6