Print…
3-(Dimethylamino)-1-(2-pyridinyl)-2-buten-1-one 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR33442-1G OR33442-5G
APOSOR33442-1GEA 0 EUR
APOSOR33442-1G APOSOR33442-5G
3-(Dimethylamino)-1-(2-pyridinyl)-2-buten-1-one 95%
3-(Dimethylamino)-1-(2-pyridinyl)-2-buten-1-one
Fórmula: C₁₁H₁₄N₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06659616
Número CAS: 112677-15-3