Print…
2-Amino-6-methyl-3-nitropyridine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 6-Methyl-3-nitro-2-pyridylamine, 6-Methyl-3-nitropyridin-2-amine, 2-Amino-3-nitro-6-picoline, 2-Amino-3-nitro-6-picoline
OR3342-1G OR3342-5G
APOSOR3342-1GEA 21.9 EUR
APOSOR3342-1G APOSOR3342-5G
2-Amino-6-methyl-3-nitropyridine 95%
2-Amino-6-methyl-3-nitropyridine
Fórmula: C₆H₇N₃O₂
Ponto de Fusão: 147…157 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00047443
Número CAS: 21901-29-1