Print…
4-(2,6-Dimethylmorpholino)aniline 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR33419-1G OR33419-5G
APOSOR33419-1GEA 270 EUR
APOSOR33419-1G APOSOR33419-5G
4-(2,6-Dimethylmorpholino)aniline 95%
4-(2,6-Dimethylmorpholino)aniline
Fórmula: C₁₂H₁₈N₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00051574
Número CAS: 218930-10-0