Print…
4-Pentylcyclohexanecarbohydrazide 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR33412-1G OR33412-5G
APOSOR33412-1GEA 538 EUR
APOSOR33412-1G APOSOR33412-5G
4-Pentylcyclohexanecarbohydrazide 95%
4-Pentylcyclohexanecarbohydrazide
Fórmula: C₁₂H₂₄N₂O
Peso Molecular: 212.34 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03425827
Número CAS: 454473-85-9