1-[4-(2-Propynyloxy)phenyl]-1-ethanone 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR33399-1G
OR33399-5G
APOSOR33399-1GEA
270
EUR
APOSOR33399-1G
APOSOR33399-5G
1-[4-(2-Propynyloxy)phenyl]-1-ethanone 95%
1-[4-(2-Propynyloxy)phenyl]-1-ethanone
Fórmula:
C₁₁H₁₀O₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD03001308 Número CAS: 34264-14-7 |