Print…
4-Acetyl-2-(trichloroacetyl)pyrrole 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 1-(4-Acetyl-1H-pyrrol-2-yl)-2,2,2-trichloroethan-1-one
OR33396-1G OR33396-5G
APOSOR33396-1GEA 538 EUR
APOSOR33396-1G APOSOR33396-5G
4-Acetyl-2-(trichloroacetyl)pyrrole 95%
4-Acetyl-2-(trichloroacetyl)pyrrole
Fórmula: C₈H₆Cl₃NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03001304
Número CAS: 72652-34-7