[2-(2-Propynyloxy)phenyl]methanol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR33395-1G
OR33395-5G
APOSOR33395-1GEA
0
EUR
APOSOR33395-1G
APOSOR33395-5G
[2-(2-Propynyloxy)phenyl]methanol 95%
[2-(2-Propynyloxy)phenyl]methanol
Fórmula:
C₁₀H₁₀O₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD03001302 Número CAS: 130441-68-8 |