Print…
Triisopropyl borate 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: Tri-i-propylborate
OR3339-1L OR3339-500ML OR3339-2.5L
APOSOR3339-1LEA 111 EUR
APOSOR3339-1L APOSOR3339-500ML APOSOR3339-2.5L
Triisopropyl borate 99%
Triisopropyl borate
Fórmula: C₉H₂₁BO₃
Ponto de ebulição: 139…141 °C
Ponto de Fusão: –59 °C
Densidade: 0,815 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 23 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008872
Número CAS: 5419-55-6
EINECS: 226-529-9
UN: 2616
ADR: 3,II