Print…
6-Chloro-2,3-dihydro-4H-thiochromen-4-one oxime 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: N-[(4E)-6-Chloro-3,4-dihydro-2H-1-benzothiopyran-4-ylidene]hydroxylamine
OR33381-1G OR33381-5G
APOSOR33381-1GEA 336 EUR
APOSOR33381-1G APOSOR33381-5G
6-Chloro-2,3-dihydro-4H-thiochromen-4-one oxime 95%
6-Chloro-2,3-dihydro-4H-thiochromen-4-one oxime
Fórmula: C₉H₈ClNOS
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08056679
Número CAS: 1029134-50-6