Print…
3-Bromo-2-(2-bromoacetyl)thiophene 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-Bromo-1-(3-bromothiophen-2-yl)ethan-1-one
OR33358-1G OR33358-5G
APOSOR33358-1GEA 336 EUR
APOSOR33358-1G APOSOR33358-5G
3-Bromo-2-(2-bromoacetyl)thiophene 95%
3-Bromo-2-(2-bromoacetyl)thiophene
Fórmula: C₆H₄Br₂OS
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 81216-95-7