Print…
2-Chloro-N-(4-chlorobenzyl)acetamide 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Chloro-N-[(4-chlorophenyl)methyl]acetamide
OR33346-1G OR33346-25G OR33346-5G
APOSOR33346-1GEA 180 EUR
APOSOR33346-1G APOSOR33346-25G APOSOR33346-5G
2-Chloro-N-(4-chlorobenzyl)acetamide 95%
2-Chloro-N-(4-chlorobenzyl)acetamide
Fórmula: C₉H₉Cl₂NO
Peso Molecular: 218.08 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00018915
Número CAS: 99585-88-3