Print…
4-Acetamidophenylacetonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4'-(Cyanomethyl)acetanilide, N-(4-(Cyanomethyl)phenyl)acetamide
OR3333-1G OR3333-5G
APOSOR3333-1GEA 72.5 EUR
APOSOR3333-1G APOSOR3333-5G
4-Acetamidophenylacetonitrile
4-Acetamidophenylacetonitrile
Fórmula: C₁₀H₁₀N₂O
Ponto de Fusão: 82…83 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00016398
Número CAS: 25025-06-3