8-(Benzyloxy)imidazo[1,2-a]pyridine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR33317-1G
OR33317-5G
APOSOR33317-1GEA
336
EUR
APOSOR33317-1G
APOSOR33317-5G
8-(Benzyloxy)imidazo[1,2-a]pyridine 95%
8-(Benzyloxy)imidazo[1,2-a]pyridine
Fórmula:
C₁₄H₁₂N₂O Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD06739199 Número CAS: 96428-16-9 |