Print…
1-(4-Methoxyphenyl)-3-methyl-1H-pyrazol-5-ylamine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR33303-1G OR33303-5G
APOSOR33303-1GEA 122 EUR
APOSOR33303-1G APOSOR33303-5G
1-(4-Methoxyphenyl)-3-methyl-1H-pyrazol-5-ylamine 95%
1-(4-Methoxyphenyl)-3-methyl-1H-pyrazol-5-ylamine
Fórmula: C₁₁H₁₃N₃O
Ponto de Fusão: 104…105 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02091541
Número CAS: 91331-86-1