Print…
1-(4-Chlorobenzoyl)-4-piperidinecarboxylic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR33302-1G OR33302-5G
APOSOR33302-1GEA 0 EUR
APOSOR33302-1G APOSOR33302-5G
1-(4-Chlorobenzoyl)-4-piperidinecarboxylic acid 95%
1-(4-Chlorobenzoyl)-4-piperidinecarboxylic acid
Fórmula: C₁₃H₁₄ClNO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03014156
Número CAS: 379724-54-6