Methyl-2-hydroxy-4-(1H-pyrrol-1-yl)benzenecarboxylate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR33290-1G
OR33290-5G
APOSOR33290-1GEA
0
EUR
APOSOR33290-1G
APOSOR33290-5G
Methyl-2-hydroxy-4-(1H-pyrrol-1-yl)benzenecarboxylate 95%
Methyl-2-hydroxy-4-(1H-pyrrol-1-yl)benzenecarboxylate
Fórmula:
C₁₂H₁₁NO₃ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD02083001 Número CAS: 454473-64-4 |