Print…
5-Methoxy-2-(1H-pyrrol-1-yl)aniline 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR33286-1G OR33286-5G
APOSOR33286-1GEA 270 EUR
APOSOR33286-1G APOSOR33286-5G
5-Methoxy-2-(1H-pyrrol-1-yl)aniline 95%
5-Methoxy-2-(1H-pyrrol-1-yl)aniline
Fórmula: C₁₁H₁₂N₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00047063
Número CAS: 59194-26-2