Print…
2-[2-(tert-Butyldimethylsiloxy)ethyl]benzeneboronic acid 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR3328-1G OR3328-250MG
APOSOR3328-1GEA 596 EUR
APOSOR3328-1G APOSOR3328-250MG
2-[2-(tert-Butyldimethylsiloxy)ethyl]benzeneboronic acid 96%
2-[2-(tert-Butyldimethylsiloxy)ethyl]benzeneboronic acid
Fórmula: C₁₄H₂₅BO₃Si
Ponto de Fusão: 92…94 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD08436049
Número CAS: 913835-62-8