Print…
5-Bromo-2-(2,5-dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)pyrimidine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR33273-1G OR33273-5G
APOSOR33273-1GEA 163 EUR
APOSOR33273-1G APOSOR33273-5G
5-Bromo-2-(2,5-dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)pyrimidine 97%
5-Bromo-2-(2,5-dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)pyrimidine
Fórmula: C₁₀H₁₀BrN₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02082433
Número CAS: 478258-81-0