Print…
2-Chloro-5-nitrophenylboronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR3327-1G OR3327-5G OR3327-25G
APOSOR3327-1GEA 21.9 EUR
APOSOR3327-1G APOSOR3327-5G APOSOR3327-25G
2-Chloro-5-nitrophenylboronic acid
2-Chloro-5-nitrophenylboronic acid
Fórmula: C₆H₅BClNO₄
Ponto de Fusão: 236…238 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD03095323
Número CAS: 867333-29-7