Print…
3-(1-Azepanyl)-1-propanamine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 3-(Azepan-1-yl)propan-1-amine
OR33267-1G OR33267-5G
APOSOR33267-1GEA 180 EUR
APOSOR33267-1G APOSOR33267-5G
3-(1-Azepanyl)-1-propanamine 95%
3-(1-Azepanyl)-1-propanamine
Fórmula: C₉H₂₀N₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00020990
Número CAS: 3437-33-0