Print…
3-Hydroxypyrido[1,2-a]indole-10-carbonitrile 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR33263-1G OR33263-5G
APOSOR33263-1GEA 244 EUR
APOSOR33263-1G APOSOR33263-5G
3-Hydroxypyrido[1,2-a]indole-10-carbonitrile 95%
3-Hydroxypyrido[1,2-a]indole-10-carbonitrile
Fórmula: C₁₃H₈N₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01568483
Número CAS: 339106-98-8