Print…
Methylboronic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR3322-25G OR3322-5G OR3322-100G
APOSOR3322-25GEA 24.8 EUR
APOSOR3322-25G APOSOR3322-5G APOSOR3322-100G
Methylboronic acid 97%
Methylboronic acid
Fórmula: CH₅BO₂
Ponto de Fusão: 89…94 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002105
Número CAS: 13061-96-6