Print…
1-Benzyl-5-chloro-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR33216-1G OR33216-5G
APOSOR33216-1GEA 538 EUR
APOSOR33216-1G APOSOR33216-5G
1-Benzyl-5-chloro-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 95%
1-Benzyl-5-chloro-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid
Fórmula: C₁₃H₁₀ClNO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00232709
Número CAS: 338982-47-1