4-Methyl-3-(1H-pyrrol-1-yl)aniline 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR33204-1G
OR33204-5G
APOSOR33204-1GEA
538
EUR
APOSOR33204-1G
APOSOR33204-5G
4-Methyl-3-(1H-pyrrol-1-yl)aniline 95%
4-Methyl-3-(1H-pyrrol-1-yl)aniline
Fórmula:
C₁₁H₁₂N₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD07643299 Número CAS: 94009-17-3 |