Print…
4-(1,3-Benzodioxol-5-yl)benzenecarboxylic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4-(2H-1,3-Benzodioxol-5-yl)benzoic acid
OR33199-1G OR33199-5G
APOSOR33199-1GEA 538 EUR
APOSOR33199-1G APOSOR33199-5G
4-(1,3-Benzodioxol-5-yl)benzenecarboxylic acid 95%
4-(1,3-Benzodioxol-5-yl)benzenecarboxylic acid
Fórmula: C₁₄H₁₀O₄
Peso Molecular: 242.23 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03426480
Número CAS: 193151-97-2